Tisk…
Oxid wolframový, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Tungsten (VI) oxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
95410-100G 95410-500G
SIAL95410-100GEA 3180 CZK
SIAL95410-100G SIAL95410-500G
Oxid wolframový, Sigma-Aldrich®
Oxid wolframový
Vzorec: O₃W
MW: 231.84
Bod tání: 1473
Hustota: 7.16 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011466
CAS číslo: 1314-35-8
EINECS: 215-231-4
Merck Index: 12,09947