Tisk…
Oxid wolframový, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
550086-25G 550086-5G
SIAL550086-25GEA 9290 CZK
SIAL550086-25G SIAL550086-5G
Oxid wolframový, Sigma-Aldrich®
Oxid wolframový
Vzorec: O₃W
Bod tání: 1473 °C
Hustota: 7,16 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011466
CAS číslo: 1314-35-8
EINECS: 215-231-4
Merck Index: 12,09947