Tisk…
Oxid wolframový, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Tungsten (VI) oxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
232785-100G 232785-2KG 232785-500G
SIAL232785-100GEA 4070 CZK
SIAL232785-100G SIAL232785-2KG SIAL232785-500G
Oxid wolframový, Sigma-Aldrich®
Oxid wolframový
Vzorec: O₃W
MW: 231,84 g/mol
Bod tání: 1473 °C
Hustota: 7,16 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011466
CAS číslo: 1314-35-8
EINECS: 215-231-4
Merck Index: 12,09947