Tisk…

Oxid wolframový, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: Tungsten (VI) oxide

M-Clarity™ quality level = MQ100

204781-10G 204781-50G
SIAL204781-10GEA 4810 CZK
SIAL204781-10G SIAL204781-50G
Oxid wolframový, Sigma-Aldrich®
Oxid wolframový
Vzorec: O₃W
MW: 231.84
Bod tání: 1473
Hustota: 7.16 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011466
CAS číslo: 1314-35-8
EINECS: 215-231-4
Merck Index: 12,09947

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR