Oxid wolframový ≥99.998% (metals basis excluding Mo), Puratronic® (max. 0.01% Mo)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Tungsten (VI) oxide
13398.14
13398.22
13398.14EA
6040
CZK
13398.14
13398.22
Oxid wolframový ≥99.998% (metals basis excluding Mo), Puratronic® (max. 0.01% Mo)
Oxid wolframový
Purity: 99.998%
CAS No.: 1314-35-8
Molecular Formula: O3W
Formula Weight: 231.85
Physical Form: Powder
Density: 7.16
Melting Point: 1473°
Merck Reference: 14,9817
MDL No.: MFCD00011466
Vzorec:
O₃W MW: 231.84 Bod tání: 1473 Hustota: 7.16 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011466 CAS číslo: 1314-35-8 EINECS: 215-231-4 Merck Index: 14,9817 |