Tisk…
Oxid wolframový 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
214211000 214215000
ACRO214211000EA 2900 CZK
ACRO214211000 ACRO214215000
Oxid wolframový 99+%
Oxid wolframový
Vzorec: O₃W
Bod tání: 1470…1475 °C
Hustota: 7,16 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011466
CAS číslo: 1314-35-8
EINECS: 215-231-4
Merck Index: 12,09947
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to yellow-green Powder
Assay ≥99.0 %