Tisk…
Oxid chromový, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Chromic anhydride, Chromium trioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
675644-25G 675644-5G
SIAL675644-25GEA 2860 CZK
SIAL675644-25G SIAL675644-5G
Oxid chromový, Sigma-Aldrich®
Oxid chromový
Vzorec: CrO₃
MW: 99.99
Bod tání: 195
Hustota: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010952
CAS číslo: 1333-82-0
EINECS: 215-607-8
UN: 1463
ADR: 5.1 II
REACH: 01-2119458868-17
Merck Index: 13,02256