Tisk…
Tungsten(VI) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
645168-25G 645168-5G
SIAL645168-25GEA 31170 CZK
SIAL645168-25G SIAL645168-5G
Tungsten(VI) chloride, Sigma-Aldrich®
Tungsten(VI) chloride
Vzorec: Cl₆W
Bod varu: 347 °C (1013 hPa)
Bod tání: 275 °C
Hustota: 3,518 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011463
CAS číslo: 13283-01-7
EINECS: 236-293-9
UN: 3260
ADR: 8,II