Tungsten(VI) chloride 99.9+% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
221430100
221431000
ACRO221430100EA
2710
CZK
ACRO221430100
ACRO221431000
Tungsten(VI) chloride 99.9+% (trace metals basis)
Tungsten(VI) chloride
Vzorec:
Cl₆W Bod varu: 347 °C (760 mmHg) Bod tání: 275 °C Hustota: 3,518 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011463 CAS číslo: 13283-01-7 EINECS: 236-293-9 UN: 3260 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Grey to dark blue to violet to black Powder |
Total trace metal impurities | ≤0.10 % |