Tisk…
Tungsten(VI) chloride 99% 20 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
200300100 200300500 200302500
ACRO200300100EA 2230 CZK
ACRO200300100 ACRO200300500 ACRO200302500
Tungsten(VI) chloride 99% 20 mesh
Tungsten(VI) chloride
Vzorec: Cl₆W
Bod varu: 347 °C (760 mmHg)
Bod tání: 275 °C
Hustota: 3,518 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011463
CAS číslo: 13283-01-7
EINECS: 236-293-9
UN: 3260
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey to dark blue to violet to black Powder
Purity ≥98.5 %