Tisk…
Chromium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Chromium trichloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
450790-25G 450790-5G
SIAL450790-25GEA 14480 CZK
SIAL450790-25G SIAL450790-5G
Chromium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Chromium(III) chloride
Vzorec: Cl₃Cr
MW: 158.35
Bod tání: 1152
Hustota: 2.76 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010948
CAS číslo: 10025-73-7
EINECS: 233-038-3
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,02278