Tisk…
Chromium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Chromium trichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
200050-100G 200050-25G
SIAL200050-100GEA 18530 CZK
SIAL200050-100G SIAL200050-25G
Chromium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Chromium(III) chloride
Vzorec: Cl₃Cr
Bod tání: 1152 °C
Hustota: 2,76 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010948
CAS číslo: 10025-73-7
EINECS: 233-038-3
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,02278