Chromium(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Chromium dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
244805-25G
244805-5G
SIAL244805-25GEA
18530
CZK
SIAL244805-25G
SIAL244805-5G
Chromium(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Chromium(II) chloride
Vzorec:
Cl₂Cr MW: 122.9 Bod varu: 1302 Bod tání: 823…825 °C Hustota: 2.87 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010947 CAS číslo: 10049-05-5 EINECS: 233-163-3 UN: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 13,02264 |