Tisk…
Chromium(II) chloride 99.9% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
315190050 315190010 315190250
ACRO315190050EA 7360 CZK
ACRO315190050 ACRO315190010 ACRO315190250
Chromium(II) chloride 99.9% (trace metals basis)
Chromium(II) chloride
Vzorec: Cl₂Cr
Bod varu: 1302 °C (1013 hPa)
Bod tání: 824 °C
Hustota: 2,87 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010947
CAS číslo: 10049-05-5
EINECS: 233-163-3
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02264
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to grey-green Powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %