Chromium(II) chloride 90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
223810050
223810100
ACRO223810050EA
3640
CZK
ACRO223810050
ACRO223810100
Chromium(II) chloride 90%
Chromium(II) chloride
Vzorec:
Cl₂Cr Bod varu: 1302 °C (1013 hPa) Bod tání: 824 °C Hustota: 2,87 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010947 CAS číslo: 10049-05-5 EINECS: 233-163-3 ADR: 8,III Merck Index: 13,02264 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Green to grey Powder |
Titration Argentometric | ≥88 % |