Tisk…
Oxid vanadičný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
223794-100G 223794-500G
SIAL223794-100GEA 1240 CZK
SIAL223794-100G SIAL223794-500G
Oxid vanadičný, Sigma-Aldrich®
Oxid vanadičný
Vzorec: O₅V₂
Bod varu: 1750 °C (1013 hPa)
Bod tání: 690 °C
Hustota: 3,35 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011457
CAS číslo: 1314-62-1
EINECS: 215-239-8
UN: 2862
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,09987