Oxid vanadičný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Vanadium pentoxide, di-Vanadium pentaoxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
204854-1G
204854-25G
204854-5G
SIAL204854-1GEA
2400
CZK
SIAL204854-1G
SIAL204854-25G
SIAL204854-5G
Oxid vanadičný, Sigma-Aldrich®
Oxid vanadičný
Vzorec:
O₅V₂ MW: 181.88 Bod varu: 1750 Bod tání: 690 Hustota: 3.35 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011457 CAS číslo: 1314-62-1 EINECS: 215-239-8 UN: 2862 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,09987 |