Oxid vanadičný ≥99.6%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
11094.22
11094.36
11094.09
11094.22EA
1960
CZK
11094.22
11094.36
11094.09
Oxid vanadičný ≥99.6%
Oxid vanadičný
Purity: 99.6% min
CAS No.: 1314-62-1
Molecular Formula: V2O5
Formula Weight: 181.88
Physical Form: -10 Mesh
Density: 3.357
Melting Point: 690°
Boiling Point: 1750° dec.
Merck Reference: 14,9921
UN No.: 2862
MDL No.: MFCD00011457
Vzorec:
O₅V₂ MW: 181,88 g/mol Bod varu: 1750 °C (rozkl.) Bod tání: 690 °C Hustota: 3,357 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011457 CAS číslo: 1314-62-1 EINECS: 215-239-8 UN: 2862 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,9921 |