Oxid vanadičný ≥99.99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Vanadium pentoxide, di-Vanadium pentaoxide
10904.04
10904.09
10904.18
10904.04EA
2290
CZK
10904.04
10904.09
10904.18
Oxid vanadičný ≥99.99% (metals basis)
Oxid vanadičný
Purity: 99.99%
CAS No.: 1314-62-1
Molecular Formula: V2O5
Formula Weight: 181.88
Density: 3.357
Appearance: Orange
Odour: Odourless
Melting Point: 690°
Boiling Point: 1750° dec.
Merck Reference: 14,9921
UN No.: 2862
MDL No.: MFCD00011457
Vzorec:
O₅V₂ MW: 181.88 Bod varu: 1750 °C (rozkl.) Bod tání: 690 Hustota: 3.357 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011457 CAS číslo: 1314-62-1 EINECS: 215-239-8 UN: 2862 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,9921 |