Oxid vanadičný 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
207995000
207991000
207990025
ACRO207995000EA
4970
CZK
ACRO207995000
ACRO207991000
ACRO207990025
Oxid vanadičný 98+%
Oxid vanadičný
Vzorec:
O₅V₂ Bod varu: 1750 °C (760 mmHg) Bod tání: 690 °C Hustota: 3,35 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011457 CAS číslo: 1314-62-1 EINECS: 215-239-8 UN: 2862 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,09987 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow to orange-brown Powder |
Assay | ≥98.0 % |
Particle size | ≤500 µm |
Chromium (Cr) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤1000 ppm |
Silicon (Si) | ≤200 ppm |
Sodium oxide (Na2O) | ≤300 ppm |
Potassium oxide (K2O) | ≤300 ppm |