Tisk…
Oxid vanadičný 99.6+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Vanadium pentoxide, di-Vanadium pentaoxide
206422500 206420010
ACRO206422500EA 3110 CZK
ACRO206422500 ACRO206420010
Oxid vanadičný 99.6+%
Oxid vanadičný
Vzorec: O₅V₂
MW: 181.88
Bod varu: 1750 °C (760 mmHg)
Bod tání: 690 °C
Hustota: 3.35 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011457
CAS číslo: 1314-62-1
EINECS: 215-239-8
UN: 2862
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,09987
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to orange-brown Powder
Assay ≥99.60 %
Chromium (Cr) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤300 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Silicon (Si) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm