Tisk…
Vanadium(IV) oxide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Vanadium dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
215821-20G 215821-5G
SIAL215821-20GEA 11910 CZK
SIAL215821-20G SIAL215821-5G
Vanadium(IV) oxide, Sigma-Aldrich®
Vanadium(IV) oxide
Vzorec: O₂V
MW: 82.94
Bod varu: 2700
Bod tání: 238
Hustota: 4.33 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00049702
CAS číslo: 12036-21-4
EINECS: 234-841-1
UN: 3285
ADR: 6.1 II