Tisk…
Vanadium(III) oxide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
463744-25G 463744-5G
SIAL463744-25GEA 33260 CZK
SIAL463744-25G SIAL463744-5G
Vanadium(III) oxide, Sigma-Aldrich®
Vanadium(III) oxide
Vzorec: O₃V₂
MW: 149.88
Bod tání: 1940
Hustota: 4.87 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011455
CAS číslo: 1314-34-7
EINECS: 215-230-9
UN: 3285
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10059