Tisk…
Oxid tantaličný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Tantalum(V) oxide, Ditantalum pentaoxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
303518-100G 303518-25G
SIAL303518-100GEA 17310 CZK
SIAL303518-100G SIAL303518-25G
Oxid tantaličný, Sigma-Aldrich®
Oxid tantaličný
Vzorec: O₅Ta₂
MW: 441.89
Bod tání: 1870…1880 °C
Hustota: 8.2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011254
CAS číslo: 1314-61-0
EINECS: 215-238-2
Merck Index: 14,09056