Tisk…
Oxid tantaličný 99.99% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Tantalum(V) oxide, Ditantalum pentaoxide
194170100 194170500
ACRO194170100EA 2120 CZK
ACRO194170100 ACRO194170500
Oxid tantaličný 99.99% (trace metals basis)
Oxid tantaličný
Vzorec: O₅Ta₂
MW: 441.89
Bod tání: 1872 °C
MDL Number: MFCD00011254
CAS číslo: 1314-61-0
EINECS: 215-238-2
Merck Index: 14,09056
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %