Tisk…
Oxid niobičný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Diniobium pentaoxide, Niobium pentoxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
208515-100G 208515-500G
SIAL208515-100GEA 7440 CZK
SIAL208515-100G SIAL208515-500G
Oxid niobičný, Sigma-Aldrich®
Oxid niobičný
Vzorec: Nb₂O₅
MW: 265.81
Bod tání: 1496
Hustota: 4.6 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011128
CAS číslo: 1313-96-8
EINECS: 215-213-6
Merck Index: 14,06559