Tisk…

Oxid niobičný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

Synonyms: Diniobium pentaoxide, Niobium pentoxide

M-Clarity™ quality level = MQ100

203920-10G 203920-250G 203920-50G
SIAL203920-10GEA 3040 CZK
SIAL203920-10G SIAL203920-250G SIAL203920-50G
Oxid niobičný, Sigma-Aldrich®
Oxid niobičný
Vzorec: Nb₂O₅
MW: 265.81
Bod tání: 1496
Hustota: 4.6 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011128
CAS číslo: 1313-96-8
EINECS: 215-213-6
Merck Index: 14,06559

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR