Tisk…
Oxid niobičný 99.99% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Diniobium pentaoxide, Niobium pentoxide
193630500 193630100 193632500
ACRO193630500EA 5300 CZK
ACRO193630500 ACRO193630100 ACRO193632500
Oxid niobičný 99.99% (trace metals basis)
Oxid niobičný
Vzorec: Nb₂O₅
MW: 265.81
Bod tání: 1520 °C
Hustota: 4.47 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011128
CAS číslo: 1313-96-8
EINECS: 215-213-6
Merck Index: 14,06559
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %