Tisk…
Vanadium(III) chloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
197000250 197001000 197000050
ACRO197000250EA 4270 CZK
ACRO197000250 ACRO197001000 ACRO197000050
Vanadium(III) chloride 97%
Vanadium(III) chloride
Vzorec: Cl₃V
MW: 157.3
Bod tání: 250 °C (rozkl.)
Hustota: 3 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011454
CAS číslo: 7718-98-1
EINECS: 231-744-6
UN: 2475
ADR: 8 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark blue to violet to black Powder
Titration Argentometric ≥96.0 %
Insoluble matter ≤0.5 % (in water)