Tisk…
Vanadium(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
422371-1G 422371-5G
SIAL422371-1GEA 2570 CZK
SIAL422371-1G SIAL422371-5G
Vanadium(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Vanadium(II) chloride
Vzorec: Cl₂V
MW: 121.85
Bod varu: 1506
Bod tání: 1027
Hustota: 3.23 g/cm³ (20 °C)
CAS číslo: 10580-52-6
EINECS: 234-176-7
UN: 3260
ADR: 8 II