Tantalum pentachloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Tantalum (V) chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
510688-25G
510688-5G
SIAL510688-25GEA
11050
CZK
SIAL510688-25G
SIAL510688-5G
Tantalum pentachloride, Sigma-Aldrich®
Tantalum pentachloride
Vzorec:
Cl₅Ta MW: 358,21 g/mol Bod varu: 232…235 °C (1013 hPa) Bod tání: 216…217 °C Hustota: 3,68 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011253 CAS číslo: 7721-01-9 EINECS: 231-755-6 UN: 3260 ADR: 8,III |