Tisk…
Tantalum pentachloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Tantalum (V) chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
400475-25G 400475-5G
SIAL400475-25GEA 5940 CZK
SIAL400475-25G SIAL400475-5G
Tantalum pentachloride, Sigma-Aldrich®
Tantalum pentachloride
Vzorec: Cl₅Ta
MW: 358,21 g/mol
Bod varu: 232…235 °C (1013 hPa)
Bod tání: 216…217 °C
Hustota: 3,68 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011253
CAS číslo: 7721-01-9
EINECS: 231-755-6
UN: 3260
ADR: 8,III