Tisk…
Tantalum pentachloride 99.99% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
203910050 203910250 203911000
ACRO203910050EA 1880 CZK
ACRO203910050 ACRO203910250 ACRO203911000
Tantalum pentachloride 99.99% (trace metals basis)
Tantalum pentachloride
Vzorec: Cl₅Ta
Bod varu: 232…235 °C (1013 hPa)
Bod tání: 221 °C
Hustota: 3,68 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011253
CAS číslo: 7721-01-9
EINECS: 231-755-6
UN: 3260
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤100 ppm