Niobium(V) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Niobium pentachloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
510696-25G
510696-5G
SIAL510696-25GEA
13870
CZK
SIAL510696-25G
SIAL510696-5G
Niobium(V) chloride, Sigma-Aldrich®
Niobium(V) chloride
Vzorec:
Cl₅Nb MW: 270.17 Bod varu: 254 Bod tání: 205 Hustota: 2.75 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011127 CAS číslo: 10026-12-7 EINECS: 233-059-8 UN: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 12,06649 |