Tisk…
Niobium(V) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Niobium pentachloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
336602-10G 336602-50G
SIAL336602-10GEA 3670 CZK
SIAL336602-10G SIAL336602-50G
Niobium(V) chloride, Sigma-Aldrich®
Niobium(V) chloride
Vzorec: Cl₅Nb
Bod varu: 254 °C (1013 hPa)
Bod tání: 205 °C
Hustota: 2,75 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011127
CAS číslo: 10026-12-7
EINECS: 233-059-8
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,06649