Tisk…
Titanium(IV) propanolate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
253081-100G 253081-500G
SIAL253081-100GEA 2350 CZK
SIAL253081-100G SIAL253081-500G
Titanium(IV) propanolate, Sigma-Aldrich®
Titanium(IV) propanolate
Vzorec: C₁₂H₂₈O₄Ti
MW: 284,23 g/mol
Bod varu: 137 °C (7 hPa)
Hustota: 1,033 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009365
CAS číslo: 3087-37-4
EINECS: 221-411-3
UN: 2413
ADR: 3,III