Tisk…
Titanium(IV) propanolate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Tetrapropyl orthotitanate, Titanium (IV) propoxide, Titanium tetrapropanolate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21107.0100 8.21107.0500
8.21107.0100EA 1190 CZK
8.21107.0100 8.21107.0500
Titanium(IV) propanolate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Titanium(IV) propanolate
Vzorec: C₁₂H₂₈O₄Ti
MW: 284,23 g/mol
Bod varu: 137 °C (7 hPa)
Hustota: 1,033 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009365
CAS číslo: 3087-37-4
EINECS: 221-411-3
UN: 2413
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 284.22 g/mol
Boiling Point 170 °C (36 hPa)
Flash Point 38 °C
Refractive Index 1.4962 (25 °C, 589 nm)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)