Tisk…
Titanium(IV) ethanolate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
244759-250G 244759-50G
SIAL244759-250GEA 9700 CZK
SIAL244759-250G SIAL244759-50G
Titanium(IV) ethanolate, Sigma-Aldrich®
Titanium(IV) ethanolate
Vzorec: C₈H₂₀O₄Ti
Bod varu: 150 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,107 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 33 °C
MDL Number: MFCD00009071
CAS číslo: 3087-36-3
EINECS: 221-410-8
UN: 2924
ADR: 3,II