Tisk…
Titanium(IV) ethanolate for synthesis
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Titanium (IV) ethoxide, Titanium tetraethanolate, Tetraethyl orthotitanate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21083.0250 8.21083.1000
8.21083.0250EA 2580 CZK
8.21083.0250 8.21083.1000
Titanium(IV) ethanolate for synthesis
Titanium(IV) ethanolate
Vzorec: C₈H₂₀O₄Ti
MW: 228,12 g/mol
Bod varu: 150 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,107 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 33 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009071
CAS číslo: 3087-36-3
EINECS: 221-410-8
UN: 1993
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) Hydrolysis
Melting Point -40 °C
Molar Mass 228.15 g/mol
Boiling Point 150 - 155 °C (16 hPa)
Flash Point 33 °C
Refractive Index 1.5043 (20 °C, 589 nm)
Density 1.08 g/cm3 (20 °C)