Tisk…
Titanium(IV) ethanolate 85% tech. contains 5-15% isopropanol
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
312540500 312542500
ACRO312540500EA 2480 CZK
ACRO312540500 ACRO312542500
Titanium(IV) ethanolate 85% tech. contains 5-15% isopropanol
Titanium(IV) ethanolate
Vzorec: C₈H₂₀O₄Ti
Bod varu: 150…152 °C (10 mmHg)
Hustota: 1,08 g/cm³
Bod vzplanutí: 29 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009071
CAS číslo: 3087-36-3
EINECS: 221-410-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to dark yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥85 %
Isopropyl alcohol 5 to 15 %