Tisk…
Titanium(IV) ethanolate (33 - 35% TiO₂)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Titanium (IV) ethoxide, Titanium tetraethanolate, Tetraethyl orthotitanate
223760500 223762500 223760010
ACRO223760500EA 2640 CZK
ACRO223760500 ACRO223762500 ACRO223760010
Titanium(IV) ethanolate (33 - 35% TiO₂)
Titanium(IV) ethanolate
Vzorec: C₈H₂₀O₄Ti
Bod varu: 150…152 °C (10 mmHg)
Bod tání: –40 °C
Hustota: 1,09 g/cm³
Bod vzplanutí: 33 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009071
CAS číslo: 3087-36-3
EINECS: 221-410-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5070 (20°C, 589 nm)
Titration Complexometric 33 to 35 % (TiO2)