Tisk…
Titanium(IV) butanolate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Titanium (IV) butoxide, Titanium tetrabutanolate, Tetra-n-butyl orthotitanate, Titanium (IV) n-butoxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
86910-1L 86910-250ML
SIAL86910-1LEA 6500 CZK
SIAL86910-1L SIAL86910-250ML
Titanium(IV) butanolate, Sigma-Aldrich®
Titanium(IV) butanolate
Vzorec: C₁₆H₃₆O₄Ti
MW: 340.34
Bod varu: 310
Bod tání: –55 °C
Hustota: 0.993 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 47
MDL Number: MFCD00009433
CAS číslo: 5593-70-4
EINECS: 227-006-8
UN: 1993
ADR: 3 III