Titanium(IV) isopropoxide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Titanium tetraisopropanolate, Titanium (IV) isopropoxide
87560-100ML
87560-500ML
SIAL87560-100MLEA
1830
CZK
SIAL87560-100ML
SIAL87560-500ML
Titanium(IV) isopropoxide, Sigma-Aldrich®
Titanium(IV) isopropoxide
Vzorec:
C₁₂H₂₈O₄Ti MW: 284.23 Bod varu: 240 Bod tání: 18…20 °C Hustota: 0.9711 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 51 |
MDL Number:
MFCD00008871 CAS číslo: 546-68-9 EINECS: 208-909-6 UN: 2413 ADR: 3 III Merck Index: 12,09614 |