Titanium(IV) isopropoxide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Titanium tetraisopropanolate, Titanium (IV) isopropoxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
377996-100ML
377996-25ML
377996-5ML
SIAL377996-100MLEA
14730
CZK
SIAL377996-100ML
SIAL377996-25ML
SIAL377996-5ML
Titanium(IV) isopropoxide, Sigma-Aldrich®
Titanium(IV) isopropoxide
Vzorec:
C₁₂H₂₈O₄Ti MW: 284.23 Bod varu: 240 Bod tání: 18…20 °C Hustota: 0.9711 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 51 |
MDL Number:
MFCD00008871 CAS číslo: 546-68-9 EINECS: 208-909-6 UN: 2413 ADR: 3 III Merck Index: 12,09614 |