Tisk…
Titanium(IV) isopropoxide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Titanium tetraisopropanolate, Titanium (IV) isopropoxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
205273-500ML 205273-100ML 205273-2L
SIAL205273-500MLEA 2550 CZK
SIAL205273-500ML SIAL205273-100ML SIAL205273-2L
Titanium(IV) isopropoxide, Sigma-Aldrich®
Titanium(IV) isopropoxide
Vzorec: C₁₂H₂₈O₄Ti
MW: 284.23
Bod varu: 240
Bod tání: 18…20 °C
Hustota: 0.9711 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 51
MDL Number: MFCD00008871
CAS číslo: 546-68-9
EINECS: 208-909-6
UN: 2413
ADR: 3 III
Merck Index: 12,09614