Tisk…
Titanium(IV) isopropoxide for synthesis
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Titanium tetraisopropanolate, Titanium (IV) isopropoxide
8.21895.0250 8.21895.1000
8.21895.0250EA 1460 CZK
8.21895.0250 8.21895.1000
Titanium(IV) isopropoxide for synthesis
Titanium(IV) isopropoxide
Vzorec: C₁₂H₂₈O₄Ti
MW: 284.23
Bod varu: 240
Bod tání: 18…20 °C
Hustota: 0.9711 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 51
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008871
CAS číslo: 546-68-9
EINECS: 208-909-6
UN: 2413
ADR: 3 III
Merck Index: 12,09614