Tisk…
Oxid zirkoničitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Zirconium dioxide, Zirconium Oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
544760-25G 544760-5G
SIAL544760-25GEA 6210 CZK
SIAL544760-25G SIAL544760-5G
Oxid zirkoničitý, Sigma-Aldrich®
Oxid zirkoničitý
Vzorec: ZrO₂
MW: 123.22
Bod varu: 4300
Bod tání: 2680
Hustota: 5.75 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011310
CAS číslo: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Index: 14,10180