Titanium(IV) oxide anatase 98+%, powder
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Pigment White 6, Titanium dioxide anatase, Anatase
213581000
213580010
ACRO213581000EA
1310
CZK
ACRO213581000
ACRO213580010
Titanium(IV) oxide anatase 98+%, powder
Titanium(IV) oxide anatase
Vzorec:
TiO₂ MW: 79.88 Bod tání: 1855 °C |
MDL Number:
MFCD00011269 CAS číslo: 13463-67-7 EINECS: 215-280-1 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder |
Assay | ≥98.0 % |
Particle size | ≤0.05 % (residue on 44 µm sieve) |
pH | 7.3 to 8.3 (suspension in water) |