Tisk…
Oxid titaničitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Titanic anhydride, Pigment White 6, Rutile, Titanium(IV) oxide, rutile, Titanium dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
634662-25G 634662-100G
SIAL634662-25GEA 3700 CZK
SIAL634662-25G SIAL634662-100G
Oxid titaničitý, Sigma-Aldrich®
Oxid titaničitý
Vzorec: TiO₂
MW: 79,88 g/mol
Bod varu: 2900 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1855 °C
Hustota: 4,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011269
CAS číslo: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Merck Index: 13,09549