Oxid titaničitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Titanic anhydride, Pigment White 6, Rutile, Titanium(IV) oxide, rutile, Titanium dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
204757-125G
204757-25G
SIAL204757-125GEA
15470
CZK
SIAL204757-125G
SIAL204757-25G
Oxid titaničitý, Sigma-Aldrich®
Oxid titaničitý
Vzorec:
TiO₂ Bod varu: 2900 °C (1013 hPa) Bod tání: 1855 °C Hustota: 4,2 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011269 CAS číslo: 13463-67-7 EINECS: 236-675-5 Merck Index: 13,09549 |